Tisk…
Homovanillic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
162530010 162530050
ACRO162530010EA 3260 CZK
ACRO162530010 ACRO162530050
Homovanillic acid 98%
Homovanillic acid
Vzorec: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Bod varu: 339 °C (1013 hPa)
Bod tání: 141…145 °C
MDL Number: MFCD00004350
CAS číslo: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Merck Index: 13,04761
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥97.5 %