Tisk…

(4-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 4-Methoxyphenylacetic acid

M-Clarity™ quality level = MQ100

M19201-100G M19201-5G
SIALM19201-100GEA 1460 CZK
SIALM19201-100G SIALM19201-5G
(4-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 84…86 °C
Bod vzplanutí: 193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004345
CAS číslo: 104-01-8
EINECS: 203-166-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR