(4-Methoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14399.06
A14399.22
A14399.36
A14399.06EA
865
CZK
A14399.06
A14399.22
A14399.36
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(4-Methoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 104-01-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 138-140°/3mm
MDL No.: MFCD00004345
Vzorec:
(C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH Bod varu: 138…140 °C (3 mmHg) Bod tání: 84…88 °C Bod vzplanutí: 193 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004345 CAS číslo: 104-01-8 EINECS: 203-166-4 |