Tisk…
(4-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
126020050 126021000 126022500 126020010
ACRO126020050EA 920 CZK
ACRO126020050 ACRO126021000 ACRO126022500 ACRO126020010
(4-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
(4-Methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Bod varu: 140 °C (3 mmHg)
Bod tání: 84…88 °C
Bod vzplanutí: 193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004345
CAS číslo: 104-01-8
EINECS: 203-166-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %