Tisk…
(3-Methoxyphenyl)acetic acid 99.5%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methoxyphenylacetic acid
126010050 126010250 126011000
ACRO126010050EA 923 CZK
ACRO126010050 ACRO126010250 ACRO126011000
(3-Methoxyphenyl)acetic acid 99.5%
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 305,95 °C (1013 hPa)
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004334
CAS číslo: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration with NaOH ≥99.4 %