Tisk…
(2-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
180653-25G 180653-5G
SIAL180653-25GEA 1280 CZK
SIAL180653-25G SIAL180653-5G
(2-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Bod varu: 332 °C (1013 hPa)
Bod tání: 120…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004321
CAS číslo: 93-25-4
EINECS: 202-231-4