Tisk…
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
177600250 177601000
ACRO177600250EA 2180 CZK
ACRO177600250 ACRO177601000
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Bod varu: 332 °C (1013 hPa)
Bod tání: 122…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004321
CAS číslo: 93-25-4
EINECS: 202-231-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %