Tisk…
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22102.14 B22102.22
B22102.14EA 2160 CZK
B22102.14 B22102.22
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid ≥98%
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 643-43-6 Molecular Formula: C8H6N2O6 Formula Weight: 226.15 Melting Point: 177-182° Beilstein Reference: 1990798
Vzorec: (C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
Bod tání: 177…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007227
CAS číslo: 643-43-6
EINECS: 211-398-2