Tisk…
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
A13858.06 A13858.14
A13858.06EA 4400 CZK
A13858.06 A13858.14
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid ≥99%
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 10463-20-4 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 146-148° Beilstein Reference: 2696044
Vzorec: (C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH
MW: 197.15
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007122
CAS číslo: 10463-20-4
EINECS: 233-948-0