(4-Nitrophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Nitrophenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
N20204-100G
N20204-25G
N20204-500G
SIALN20204-100GEA
2480
CZK
SIALN20204-100G
SIALN20204-25G
SIALN20204-500G
(4-Nitrophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₄(NO₂))CH₂COOH MW: 181.15 Bod tání: 150…153 °C |
MDL Number:
MFCD00007383 CAS číslo: 104-03-0 EINECS: 203-168-5 Merck Index: 12,06719 |