Tisk…

(4-Nitrophenyl)acetic acid 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Nitrophenylacetic acid

128760500 128761000
ACRO128760500EA 1440 CZK
ACRO128760500 ACRO128761000
(4-Nitrophenyl)acetic acid 99%
(4-Nitrophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
MW: 181,15 g/mol
Bod tání: 152…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007383
CAS číslo: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Merck Index: 12,06719

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 156 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR