Tisk…
(3-Nitrophenyl)acetic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21540.03 B21540.06 B21540.14
B21540.03EA 872 CZK
B21540.03 B21540.06 B21540.14
(3-Nitrophenyl)acetic acid ≥99%
(3-Nitrophenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 1877-73-2 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 117-120° Beilstein Reference: 2050088
Vzorec: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007278
CAS číslo: 1877-73-2
EINECS: 217-512-7