Tisk…
(2-Nitrophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(2-Nitrophenyl)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
130249-100G 130249-25G
SIAL130249-100GEA 3970 CZK
SIAL130249-100G SIAL130249-25G
(2-Nitrophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Nitrophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
MW: 181,15 g/mol
Bod tání: 136…139 °C
MDL Number: MFCD00007190
CAS číslo: 3740-52-1
EINECS: 223-128-0