Tisk…
(2-Nitrophenyl)acetic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13411.14 A13411.22
A13411.14EA 1710 CZK
A13411.14 A13411.22
(2-Nitrophenyl)acetic acid ≥99%
(2-Nitrophenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 3740-52-1 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 139-142° Beilstein Reference: 1959243 MDL No.: MFCD00007190
Vzorec: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
Bod tání: 139…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007190
CAS číslo: 3740-52-1
EINECS: 223-128-0