Tisk…
(2-Nitrophenyl)acetic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
157060250 157061000
ACRO157060250EA 1800 CZK
ACRO157060250 ACRO157061000
(2-Nitrophenyl)acetic acid 99%
(2-Nitrophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
Bod tání: 138…142 °C
MDL Number: MFCD00007190
CAS číslo: 3740-52-1
EINECS: 223-128-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %