Tisk…
(4-Aminophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A71352-100G A71352-25G
SIALA71352-100GEA 8560 CZK
SIALA71352-100G SIALA71352-25G
(4-Aminophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Aminophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
MW: 151,16 g/mol
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 199…202 °C
MDL Number: MFCD00007916
CAS číslo: 1197-55-3
EINECS: 214-828-7
Merck Index: 13,00462