Tisk…
(4-Aminophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Aminophenylacetic acid
A14675.09 A14675.18 A14675.30
A14675.09EA 1140 CZK
A14675.09 A14675.18 A14675.30
(4-Aminophenyl)acetic acid 98%
(4-Aminophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1197-55-3 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: ca 201° dec. Beilstein Reference: 2208094 Merck Reference: 14,463 MDL No.: MFCD00007916
Vzorec: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
MW: 151.16
Bod varu: 322
Bod tání: ∼ 201 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007916
CAS číslo: 1197-55-3
EINECS: 214-828-7
Merck Index: 13,00462