Tisk…
Triphenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T81205-10G T81205-5G
SIALT81205-10GEA 3760 CZK
SIALT81205-10G SIALT81205-5G
Triphenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Triphenylacetic acid
Vzorec: C₂₀H₁₆O₂
Bod varu: 437 °C (1013 hPa)
Bod tání: 267…273 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004185
CAS číslo: 595-91-5
EINECS: 209-873-4