Tisk…
Triphenylacetic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
140300050 140300100
ACRO140300050EA 2200 CZK
ACRO140300050 ACRO140300100
Triphenylacetic acid 99%
Triphenylacetic acid
Vzorec: C₂₀H₁₆O₂
Bod varu: 437 °C (1013 hPa)
Bod tání: 268…269 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004185
CAS číslo: 595-91-5
EINECS: 209-873-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 267 to 275 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %