Tisk…
Kyselina fenyloctová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
P16621-100G P16621-500G P16621-5G
SIALP16621-100GEA 1150 CZK
SIALP16621-100G SIALP16621-500G SIALP16621-5G
Kyselina fenyloctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina fenyloctová
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136.15
Bod varu: 265
Bod tání: 74…77 °C
Hustota: 1.081
Bod vzplanutí: 132
MDL Number: MFCD00004313
CAS číslo: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Merck Index: 12,07422