Tisk…
Kyselina fenyloctová 98.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
130280050 130285000 130280025
ACRO130280050EA 938 CZK
ACRO130280050 ACRO130285000 ACRO130280025
Kyselina fenyloctová 98.5%
Kyselina fenyloctová
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75…78 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: 132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004313
CAS číslo: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Merck Index: 12,07422
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %