Tisk…

Diphenylacetic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

D204307-100G D204307-5G
SIALD204307-100GEA 2500 CZK
SIALD204307-100G SIALD204307-5G
Diphenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Diphenylacetic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 142…143 °C
Hustota: 1,258 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004251
CAS číslo: 117-34-0
EINECS: 204-185-0
Merck Index: 13,03348

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR