Tisk…
4-Phenylbutyric acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Phenylbutanoic acid
130380250 130381000 130385000
ACRO130380250EA 1590 CZK
ACRO130380250 ACRO130381000 ACRO130385000
4-Phenylbutyric acid 99%
4-Phenylbutyric acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2
Bod varu: 165 °C (10 mmHg)
Bod tání: 49…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004403
CAS číslo: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %