Tisk…

3-Phenylpropionic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid

M-Clarity™ quality level = MQ300

W288918-100G-K W288918-10KG-K W288918-1KG-K
SIALW288918-100G-KEA 2750 CZK
SIALW288918-100G-K SIALW288918-10KG-K SIALW288918-1KG-K
3-Phenylpropionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Phenylpropionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Bod varu: 280 °C (1013 hPa)
Bod tání: 46…47 °C
Hustota: 1,071 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002771
CAS číslo: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Merck Index: 13,04805

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR