Tisk…
3-Phenylpropionic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid
159100050 159101000 159105000
ACRO159100050EA 912 CZK
ACRO159100050 ACRO159101000 ACRO159105000
3-Phenylpropionic acid 99%
3-Phenylpropionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Bod varu: 280 °C (1013 hPa)
Bod tání: 47…50 °C
Hustota: 1,07 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002771
CAS číslo: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Merck Index: 13,04805
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥98.5 %