Tisk…
3,3-Diphenylpropionic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3-Diphenylpropanoic acid
117420250 117421000
ACRO117420250EA 1250 CZK
ACRO117420250 ACRO117421000
3,3-Diphenylpropionic acid 97%
3,3-Diphenylpropionic acid
Vzorec: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Bod varu: 365 °C (1013 hPa)
Bod tání: 150…155 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
MDL Number: MFCD00002717
CAS číslo: 606-83-7
EINECS: 210-125-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %