Tisk…
(4-Biphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
188150250 188150100
ACRO188150250EA 3680 CZK
ACRO188150250 ACRO188150100
(4-Biphenyl)acetic acid 98%
(4-Biphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
Bod varu: 365 °C (1013 hPa)
Bod tání: 156…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004351
CAS číslo: 5728-52-9
EINECS: 227-233-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03979
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 165 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %