3,5-Xylylacetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L09707.03
L09707.06
L09707.03EA
1650
CZK
L09707.03
L09707.06
3,5-Xylylacetic acid ≥98%
3,5-Xylylacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 42288-46-0
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 2083903
Vzorec:
(C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH Bod tání: 99…103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082776 CAS číslo: 42288-46-0 |