Benzylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W213519-100G-K
W213519-1KG-K
W213519-5KG-K
SIALW213519-100G-KEA
4300
CZK
SIALW213519-100G-K
SIALW213519-1KG-K
SIALW213519-5KG-K
Benzylacetát, Sigma-Aldrich®
Benzylacetát
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Bod varu: 206 °C (1013 hPa) Bod tání: –51 °C Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 95 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008712 CAS číslo: 140-11-4 EINECS: 205-399-7 Merck Index: 13,01125 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...