Tisk…
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22872.06 B22872.14
B22872.06EA 3000 CZK
B22872.06 B22872.14
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid ≥97%
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 177985-32-9 Molecular Formula: C8H6ClFO2 Formula Weight: 188.59 Melting Point: 102-105° MDL No.: MFCD00236028
Vzorec: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Bod varu: 289 °C (1013 hPa)
Bod tání: 102…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236028
CAS číslo: 177985-32-9