Tisk…
4-Nitrophenyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
160210-100G 160210-25G 160210-5G
SIAL160210-100GEA 13910 CZK
SIAL160210-100G SIAL160210-25G SIAL160210-5G
4-Nitrophenyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenyl chloroformate
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Bod varu: 159 °C (19 mmHg)
Bod tání: 78…81 °C
MDL Number: MFCD00007321
CAS číslo: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 3261
ADR: 8,II