Tisk…

(4-Chlorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)acetic acid, p-Chlorophenylacetic Acid

M-Clarity™ quality level = MQ100

139262-100G 139262-10G
SIAL139262-100GEA 2490 CZK
SIAL139262-100G SIAL139262-10G
(4-Chlorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170.6
Bod varu: 292
Bod tání: 101…104 °C
Hustota: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004344
CAS číslo: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR