Tisk…
(4-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)acetic acid, p-Chlorophenylacetic Acid
A14974.0B A14974.18 A14974.30
A14974.0BEA 16780 CZK
A14974.0B A14974.18 A14974.30
(4-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
(4-Chlorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1878-66-6 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Odour: Odourless Melting Point: 103-107° Beilstein Reference: 1072816 MDL No.: MFCD00004344
Vzorec: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170.6
Bod varu: 292
Bod tání: 103…107 °C
Hustota: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004344
CAS číslo: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6