Tisk…
(3-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11210.06 A11210.14 A11210.22
A11210.06EA 989 CZK
A11210.06 A11210.14 A11210.22
(3-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
(3-Chlorophenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1878-65-5 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Odour: Odourless Melting Point: 77-80° Beilstein Reference: 2045103 MDL No.: MFCD00004332
Vzorec: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Bod varu: 292 °C (1013 hPa)
Bod tání: 77…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004332
CAS číslo: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III