Tisk…
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,4-Dichlorophenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
280003-25G 280003-5G
SIAL280003-25GEA 2330 CZK
SIAL280003-25G SIAL280003-5G
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Bod varu: 314 °C (1013 hPa)
Bod tání: 91…92 °C
MDL Number: MFCD00004333
CAS číslo: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7