Tisk…
(2-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chlorophenylacetic acid
A15834.09 A15834.18 A15834.30
A15834.09EA 1180 CZK
A15834.09 A15834.18 A15834.30
(2-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Chlorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 2444-36-2 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Odour: Odourless Melting Point: 94-97° Boiling Point: 145°/5mm Beilstein Reference: 1101523 MDL No.: MFCD00004317
Vzorec: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170.6
Bod varu: 145 °C (5 mmHg)
Bod tání: 94…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004317
CAS číslo: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0