(2-Chlorophenyl)acetic acid 98.5+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chlorophenylacetic acid
184030050
184030250
184031000
ACRO184030050EA
714
CZK
ACRO184030050
ACRO184030250
ACRO184031000
(2-Chlorophenyl)acetic acid 98.5+%
(2-Chlorophenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₄Cl)CH₂COOH MW: 170,6 g/mol Bod tání: 94…97 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004317 CAS číslo: 2444-36-2 EINECS: 219-482-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 94 to 97 °C |
HPLC | ≥98.50 % |
Titration with TBAH | ≥98.50 % |