Tisk…
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21354.06 B21354.14 B21354.22
B21354.06EA 817 CZK
B21354.06 B21354.14 B21354.22
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 6575-24-2 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Melting Point: 158-161° Beilstein Reference: 1952744
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Bod varu: 316 °C (1013 hPa)
Bod tání: 158…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004320
CAS číslo: 6575-24-2
EINECS: 229-504-0