(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11791.06
A11791.14
A11791.22
A11791.06EA
779
CZK
A11791.06
A11791.14
A11791.22
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 19719-28-9
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Odour: Odourless
Melting Point: 128-130°
Beilstein Reference: 1948767
MDL No.: MFCD00004318
Vzorec:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH Bod varu: 316 °C (1013 hPa) Bod tání: 128…130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004318 CAS číslo: 19719-28-9 EINECS: 243-248-7 |