Tisk…
(4-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (4-Chlorophenyl)acetic acid methyll ester, Methyl (4-chlorophenyl)acetate, Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-chlorophenylacetate
351050050 351050250
ACRO351050050EA 773 CZK
ACRO351050050 ACRO351050250
(4-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester 99%
(4-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester
Vzorec: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
MW: 184.62
MDL Number: MFCD00032743
CAS číslo: 52449-43-1
EINECS: 257-927-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %