Tisk…
(4-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-chlorophenylacetate, Ethyl (4-chlorophenyl)acetate
388840050 388840250
ACRO388840050EA 614 CZK
ACRO388840050 ACRO388840250
(4-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester 98+%
(4-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester
Vzorec: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃
MW: 198.65
MDL Number: MFCD00018791
CAS číslo: 14062-24-9
EINECS: 237-906-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %