Tisk…
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate, Methyl 2,6-Dichlorophenylacetate, 2,6-Dichlorophenylacetic acid methyll ester, Guanfacine Methyl Ester Impurity, Methyl (2,6-dichlorophenyl)acetate
351070050 351070250
ACRO351070050EA 1640 CZK
ACRO351070050 ACRO351070250
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester 99%
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
MW: 219,07 g/mol
MDL Number: MFCD00191640
CAS číslo: 54551-83-6
EINECS: 259-221-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %