(4-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
138673-100G
138673-25G
SIAL138673-100GEA
4890
CZK
SIAL138673-100G
SIAL138673-25G
(4-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Bromophenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₄Br)CH₂COOH MW: 215.05 Bod varu: 326 Bod tání: 94…98 °C |
MDL Number:
MFCD00004342 CAS číslo: 1878-68-8 EINECS: 217-523-7 |