Tisk…
(4-Bromophenyl)acetic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
A15325.14 A15325.22
A15325.14EA 2320 CZK
A15325.14 A15325.22
(4-Bromophenyl)acetic acid ≥99%
(4-Bromophenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 1878-68-8 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 115-119° Beilstein Reference: 972146
Vzorec: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05
Bod varu: 326
Bod tání: 115…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004342
CAS číslo: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7