Tisk…
(4-Bromophenyl)acetic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
160520250 160521000
ACRO160520250EA 2260 CZK
ACRO160520250 ACRO160521000
(4-Bromophenyl)acetic acid 99%
(4-Bromophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05
Bod varu: 326
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004342
CAS číslo: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 118 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %