(3-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
288861-25G
288861-5G
SIAL288861-25GEA
16220
CZK
SIAL288861-25G
SIAL288861-5G
(3-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3-Bromophenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₄Br)CH₂COOH Bod varu: 308 °C (1013 hPa) Bod tání: 102…103 °C |
MDL Number:
MFCD00004330 CAS číslo: 1878-67-7 EINECS: 217-522-1 |