Tisk…
(2-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
260061-25G 260061-5G
SIAL260061-25GEA 3580 CZK
SIAL260061-25G SIAL260061-5G
(2-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Bromophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05
Bod varu: 308
Bod tání: 107.5
MDL Number: MFCD00004314
CAS číslo: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2