Tisk…
(2-Bromophenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
A16900.06 A16900.14 A16900.22
A16900.06EA 1320 CZK
A16900.06 A16900.14 A16900.22
(2-Bromophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Bromophenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 18698-97-0 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 105-106° Beilstein Reference: 2250655
Vzorec: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05
Bod varu: 308
Bod tání: 105…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004314
CAS číslo: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2