Tisk…
(2-Bromophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
296650100 296650050
ACRO296650100EA 1090 CZK
ACRO296650100 ACRO296650050
(2-Bromophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215,05 g/mol
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004314
CAS číslo: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %