Tisk…
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
I5386-1G I5386-25G I5386-5G
SIALI5386-1GEA 1020 CZK
SIALI5386-1G SIALI5386-25G SIALI5386-5G
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₂
Bod tání: 121…126 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005664
CAS číslo: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04987